missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mycro 3, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097883
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16499666

Brand: Medchem Express HY100669

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.

Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mycro 3
Fysisk form Solid
CAS 944547-46-0
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H17ClF2N6O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.80 mM)
SMIL O=C(C1=C(NC(C2=NN3C(C(F)(Cl)F)=CC(C4=CC=CO4)=NC3=C2)=O)N(C5=CC=CC=C5)N=C1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 526.88
Formel vægt 526.88
Procent renhed 99.21%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.