missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mycro 3, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499666
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499666 50 mg 50mg
16492626 25 mg -
16484406 100 mg -
16465847 5 mg -
16433118 10 mg -
16400036 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100669

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.

Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mycro 3
Fysisk form Solid
CAS 944547-46-0
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H17ClF2N6O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.80 mM)
SMIL O=C(C1=C(NC(C2=NN3C(C(F)(Cl)F)=CC(C4=CC=CO4)=NC3=C2)=O)N(C5=CC=CC=C5)N=C1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 526.88
Formel vægt 526.88
Procent renhed 99.21%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.