Få mere at vide
Mycrene 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314601
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314601 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314601 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010044IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myrcene
CAS 123-35-3
Analyt- eller komponentnavne Myrcene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMIL CC(=CCCC(=C)C=C)C
IUPAC navn 7-methyl-3-methylideneocta-1,6-dien
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136,1252 g/mol