Få mere at vide
Lonza™ MycoZap™ Plus-PR
Artikelnummer. 11566529
Skift visning
Mængde:
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11566529 10 x 1 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11566529 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. VZA2021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 DKK
    2615.66 DKK / Pakke med 10
    Spare 359.34 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Antibiotisk formulering til forebyggelse af bakterier, svampe og mycoplasma-kontaminationer i primære cellekulturer.
  • Aktiv mod mycoplasma, gramnegative og grampositive bakterier samt gær og svampe.
  • Komplet opløsning, der erstatter Pen/Strep-formuleringen.
  • Applikationer:
    • Optimeret til skånsom beskyttelse af primære celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
pH 4,5 ved 20 °C
Mængde 10 x 1 ml