Få mere at vide
Lonza™ MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagens
Artikelnummer. 11610281
Skift visning
Mængde:
1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2
1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11610281 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2 Hver
11620281 1 x 2,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 7,5 ml MycoZap™ Reagens 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11610281 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07818
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antibiotisk formulering til at fjerne Mycoplasma fra forurenede cellekulturer
  • Effektiv mollicute-eliminering ved en kombination af antibiotika og antimetaboliske midler.
  • Minimale toksiske virkninger.
  • Udrydder Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma og Entomoplasma.
  • Velegnet til en bred vifte af cellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 behandling
Produkttype Mycoplasma fjernelse
Til brug med (applikation) Mycoplasma eliminering
Mængde 1 x 0,5 ml MycoZap™ Reagens 1, 1 x 1,5 ml MycoZap™ Reagens 2