Få mere at vide
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kits
Artikelnummer. p-200000328 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Inkluderer:
Mycoplasma Detection Kit Only
PrepSEQ™ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit
PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
18765485 Mycoplasma Detection Kit Only
18872368 Mycoplasma Detection Kit Only
18775505 PrepSEQ™ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit
18755455 PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18765485 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A55124
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit er en TaqMan™ -baseret kvantitativ PCR (qPCR) kit til påvisning af mycoplasma i komplekse bioproduktionsprøver.
De MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit er en TaqMan™ -baseret kvantitativ PCR (qPCR) kit til påvisning af mycoplasma i komplekse bioproduktionsprøver. Designet og testet ved hjælp af kriterier, der ofte anvendes til hurtig mycoplasma-detektion i bioterapeutisk fremstilling af cellekulturparti-frigivelse, MycoSEQ Plus-sættet muliggør resultater, der opfylder eller overgår vejledningen om sensitivitets- og specificitetsforventninger som beskrevet i European Pharmacopoeia (E.P. 2.6.7, 2007), US Pharmacopoeia (US63) og Japanese Pharmacopoeia. Når det bruges sammen med en passende prøveforberedelsesmetode, MycoSEQ Plus-sættet kan detektere mindre end 10 CFU/mL eller den genomiske ækvivalent på 10 GC/mL.
Dette multipleksede assay muliggør forudsagt samtidig screening af over 200 arter af Mycoplasma-mål, diskriminerende påvisning af en assayspecifik kontrolskabelon og intern PCR-kontrol uden krydsreaktivitet til nært beslægtede bakteriearter.
Funktioner af MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit
• Giver resultater på mindre end 1 dag
• Indeholder en unik diskriminerende positiv kontrol til at skelne et sandt positivt resultat fra et potentielt krydskontamineringspositivt opkald
• Indeholder protokoller til forskellige metoder
• Levende mycoplasma er ikke nødvendig: MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit indeholder ingen levende mycoplasma og kræver ikke brug af levende mycoplasma til validering
• Kan bruges med gDNA, inaktiveret mycoplasma eller levende mycoplasma
• Kan bruges som et alternativ til standard 28-dages dyrkningstest
• Kan bruges sammen med kulturbaserede metoder ved at give foreløbige resultater, mens man venter på resultater fra 28-dages test PrepSEQ
nukleinsyreekstraktionssæt tilbyder en robust og nem arbejdsgang til at overvinde komplekse matrixudfordringer for at sikre den nødvendige følsomhed. Bruge MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ 1-2-3 Nuclein Acid Extraction Kit (Kat. nr. A57925) til manuelle udtræk, el MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit med PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Kat. nr. A57926) til automatisk udvinding ved hjælp af Automate Express Nukleinsyreekstraktionssystem.
Også tilgængelig, men ikke inkluderet i detektionssættet: MycoSEQ gDNA-kits (Kat. nr. A49973 og A49976), der indeholder oprenset genomisk DNA fra forskellige mycoplasmaarter, kan bruges som positivt testmateriale under metodeudvikling.
Integreret workflow-løsning
MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af utilsigtede stoffer, urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Hele arbejdsgangen inklusive PrepSEQ prøveforberedelseskit, som tilbyder manuelle eller automatiserede prøveforberedelsesmetoder, sammen med qPCR-analyse kan give resultater på under 5 timer. (Bemærk venligst komplekse matricer kan kræve yderligere forhåndsbehandlingstrin, som beskrevet i forskellige tilgængelige protokoller.)
MycoSEQ Plus kit ydeevne er blevet testet og bekræftet på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware giver nøjagtige kvantificerings- og sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overensstemmelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2X qPCR Master Mix Plus, opbevares ved -15 til -°
25 C• MycoSEQ °
•°°°
•°°°
• MycoSEQ Plus 10X analyseblanding, -15 til -°25 C Negativ kontrol, -15 til -25 C indtil først optøet, derefter opbevares ved 2 C til 8 C DNA-fortyndingsbuffer, -15 til -25 C indtil først optøet, derefter opbevares ved 2 C til 8 C Plus diskriminerende positiv kontrol, -15 til -25 C
Oversigt MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Medium
PCR metode Multiplex qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) QS5 0,1 ml blok eller 7500 FAST ved hjælp af prøveforberedelser PrepSEQ™ 1-2-3 nukleinsyreekstraktionssæt (kat. nr. 4452222), eller PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Kat. nr. 4466351)
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje MycoSEQ
Produkttype Mycoplasma påvisning
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Målorganismeklasse Mollikutter, mycoplasma
Til brug med (applikation) Mikrobiel påvisning
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype Biofarmaceutisk oprensningsprøve, masseprøve af lægemiddelstof, cellekulturer
Inkluderer Mycoplasma Detection Kit Only