Få mere at vide
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma gDNA-sæt
Artikelnummer. 18725495 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Arter:
Mycoplasma arter: A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
Mycoplasma arter: M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arter
18725495 Mycoplasma arter: M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
18705395 Mycoplasma arter: A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18725495 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A49976
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit giver kvantitativt mycoplasma genomisk DNA (gDNA) til brug med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (Kat. nr. 4460623 eller 4460626).
De MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit giver kvantitativt mycoplasma genomisk DNA (gDNA) til brug med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (Kat. nr. 4460623 eller 4460626). Disse kits giver gDNA fra almindeligt refererede arter, inklusive dem, der er anført i European Pharmacopeia-kapitlet om mycoplasma, EP 2.6.7. Hurtige mycoplasma-testmetoder som f.eks MycoSEQ Mycoplasma Detection assay er levedygtige alternativer til traditionelle kultur-baserede metoder. Dette gDNA af høj kvalitet kan bruges under kvalifikations- og valideringsundersøgelser til at etablere grænser for detektion og specificitet.
Funktioner af MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit inkluderer:
• Nøjagtig titer, testet ved hjælp af uafhængige metoder til biokemisk og nukleinsyretestning (NAT ) ydeevne
• Identitet bekræftet gennem genotypisk og fænotypisk test
• Lot-til-lot-konsistens
Komponenter
• Hvert kit indeholder individuelle rør med 1 ml gDNA i opløsning ved 100 GC/μ L koncentration
• DNA-fortyndingsbuffer er inkluderet i hvert sæt og vil blive sendt separat
• Kit 1 (kat. nr. A49973): A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
• Kit 2 (kat. nr. A49976) : M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
Integreret workflow-løsning
MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kits kan bruges sammen med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit som en del af en integreret arbejdsgang til testning af utilsigtede stoffer, urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Hele arbejdsgangen inkl PrepSEQ™ Prøveforberedelseskit sammen med qPCR-analyse kan give resultater på under 5 timer. (Bemærk venligst komplekse matricer kan kræve yderligere forhåndsbehandlingstrin, som beskrevet i forskellige tilgængelige protokoller.) MycoSEQ sættets ydeevne er blevet testet og bekræftet på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware giver nøjagtige kvantificerings- og sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overensstemmelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Koncentration 100 GC/μ L
Indhold og opbevaring •Oprenset genomisk DNA,– °80
C• DNA-fortyndingsbuffer, 2 8 −°C
Prøvevolumen 1 ml/art
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Mycoplasma arter: M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
Produktlinje MycoSEQ
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Produkttype Oprenset genomisk DNA