Få mere at vide
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma gDNA-sæt
Artikelnummer. 18705395 Shop alle Applied Biosystems produkter
Arter:
Mycoplasma arter: A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
Mycoplasma arter: M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
Artikelnummer. 18705395
Brand: Applied Biosystems™ A49973
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit giver kvantitativt mycoplasma genomisk DNA (gDNA) til brug med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (Kat. nr. 4460623 eller 4460626).
De MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit giver kvantitativt mycoplasma genomisk DNA (gDNA) til brug med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (Kat. nr. 4460623 eller 4460626). Disse kits giver gDNA fra almindeligt refererede arter, inklusive dem, der er anført i European Pharmacopeia-kapitlet om mycoplasma, EP 2.6.7. Hurtige mycoplasma-testmetoder som f.eks MycoSEQ Mycoplasma Detection assay er levedygtige alternativer til traditionelle kultur-baserede metoder. Dette gDNA af høj kvalitet kan bruges under kvalifikations- og valideringsundersøgelser til at etablere grænser for detektion og specificitet.
Funktioner af MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit inkluderer:
• Nøjagtig titer, testet ved hjælp af uafhængige metoder til biokemisk og nukleinsyretestning (NAT ) ydeevne
• Identitet bekræftet gennem genotypisk og fænotypisk test
• Lot-til-lot-konsistens
Komponenter
• Hvert kit indeholder individuelle rør med 1 ml gDNA i opløsning ved 100 GC/μ L koncentration
• DNA-fortyndingsbuffer er inkluderet i hvert sæt og vil blive sendt separat
• Kit 1 (kat. nr. A49973): A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
• Kit 2 (kat. nr. A49976) : M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
Integreret workflow-løsning
MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kits kan bruges sammen med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit som en del af en integreret arbejdsgang til testning af utilsigtede stoffer, urenheder og kontaminanter under biofarmaceutisk fremstilling. Hele arbejdsgangen inkl PrepSEQ™ Prøveforberedelseskit sammen med qPCR-analyse kan give resultater på under 5 timer. (Bemærk venligst komplekse matricer kan kræve yderligere forhåndsbehandlingstrin, som beskrevet i forskellige tilgængelige protokoller.) MycoSEQ sættets ydeevne er blevet testet og bekræftet på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalyse vha AccuSEQ Realtids PCR-detektionssoftware giver nøjagtige kvantificerings- og sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for at hjælpe med at muliggøre 21 CFR Pt 11-overensstemmelse.
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Produkttype Oprenset genomisk DNA
Koncentration 100 GC/μ L
Indhold og opbevaring •Oprenset genomisk DNA, opbevares kl– °80
C• DNA-fortyndingsbuffer, 2 8 −°C
Prøvevolumen 1 ml/art
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Mycoplasma arter: A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
Produktlinje MycoSEQ