Beskrivelse
De MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit er et real-time mycoplasma PCR-assay designet og valideret til at opfylde kravene i European Pharmacopeia Kapitel 2.6.7 til brug som en nukleinsyreamplifikationsteknik (NAT ). PCR-primerne blev designet til mycoplasma-detektion ved hjælp af en proprietær bioinformatik-pipeline til at detektere> 90 mycoplasma-arter med høj specificitet og ingen krydsreaktivitet til nært beslægtede bakteriearter. Assayets følsomhed er blevet påvist ved interne og eksterne valideringer til at påvise 10 CFU/mL eller den genomiske ækvivalent som anbefalet af regulatorisk vejledning.
Funktioner i MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit inkluderer:
- Let at bruge, det tager mindre end en dag
- Inkluderer en unik diskriminerende positiv kontrol for at skelne et ægte positivt resultat fra et potentielt krydskontamineringspositivt kald
- Indeholder protokoller for forskellige metoder, herunder lot-frigivelse og test under processen
- Levende mycoplasma er ikke nødvendigt: MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit indeholder ikke levende mycoplasma og kræver ikke brug af levende mycoplasma til validering
- Kan bruges med gDNA, inaktiveret mycoplasma eller levende mycoplasma
- Kan bruges som et alternativ til den standard 28-dages kulturtest
- Kan bruges sammen med kulturbaserede metoder ved at give foreløbige resultater, mens man venter på resultaterne fra 28-dages testen
Nukleinsyreekstraktionsmodulet PrepSEQ , der er inkluderet i MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit, med PrepSEQ prøveforberedelse (Cat. No. 4460626), tilbyder en robust og nem arbejdsgang til at overvinde komplekse matrixudfordringer og sikre den nødvendige følsomhed. For andre anbefalede prøveforberedelsesmuligheder, se afsnittet om integrerede workflow-løsninger.
Integreret workflow-løsning
MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit er en del af en integreret arbejdsgang til test af kommende stoffer, urenheder og forurenende stoffer under biofarmaceutisk produktion. Hele arbejdsgangen, inklusive PrepSEQ prøveforberedelsessæt sammen med qPCR-analyse, kan give resultater på under 5 timer. (Bemærk venligst, at komplekse matricer kan kræve yderligere forudgående behandlingstrin, som beskrevet i forskellige tilgængelige protokoller.)
MycoSEQ Kitets ydeevne er blevet testet og bekræftet på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System og Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Dataanalyse ved brug af AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software giver præcis kvantificering og sikkerhed, audit- og e-signaturfunktioner, der hjælper med at muliggøre 21 CFR Pt 11 overholdelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | MycoSEQ Mycoplasma-detektionssæt • Power SYBR Green PCR Master Mix (2X), opbevar ved -15 °C til -25 °C ved modtagelse, 2 °C til 8 °C efter første brug, beskyttet mod lys • Mycoplasma Real-Time PCR Primer Mix (10X), -15 °C til -25 °C ved modtagelse, 2 °C til 8 °C efter første brug • Diskriminerende positiv/ekstraktionskontrol, -15 °C til -25 °C • Negativ kontrol, -15 °C til -25 °C ved modtagelse, 2 °C til 8 °C efter første brug PrepSEQ 1-2-3 Mycoplasma Nukleinsyreprøveekstraktionssæt • Cellefraktioneringsbuffer, opbevar ved 2 °C til 8 °C • RNase Cocktail Enzymblanding, -15 °C til -25 °C • Lysisbuffer, 18 °C til 25 °C • Vask bufferkoncentrat, 18 °C til 25 °C • Elutionsbuffer, 18 °C til 25 °C • Proteinase K-buffer, 18 °C til 25 °C • Magnetiske partikler, 18 °C til 25 °C • Proteinase K, -15 °C til -25 °C |
| Oversigt | Detektion for BioProduction procesmedier, celler, råmaterialer |
| Til brug med | QS5 0,1 ml blok eller 7500 FAST |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Produktlinje | MycoSEQ |
| Produkttype | Analysesæt og prøveforberedelse |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Mycoplasma påvisning |