Få mere at vide
Thermo Scientific™ MycoSEQ™ Assay service
Artikelnummer. 18785475 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
1 prøve
Artikelnummer.
18785475 1 prøve
1 options
Artikelnummer. 18785475 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A44316
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MycoSEQ Assay Service er en hurtig og omkostningseffektiv måde at verificere fraværet af mycoplasma i cellelinjer.
  • En hurtig og omkostningseffektiv måde at verificere fraværet af mycoplasma i dine cellelinjer
  • Denne service udnytter MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (4460623), et realtids PCR-assay designet og valideret til at opfylde kravene i European Pharmacopeia Kapitel 2.6.7
  • Primerne blev designet ved hjælp af en proprietær bioinformatikpipeline til at detektere> 90 mycoplasma arter med høj specificitet og ingen krydsreaktivitet til nært beslægtede bakteriearter
MycoSeq Assay Service tilbyder:
  • Hurtig datalevering– ekspeditionstid på fire uger eller mindre
  • Praktisk prøveforberedelse– bare send en frossen cellepille
  • Høj følsomhed– påvist ved interne og eksterne valideringer at detektere 10 cfu/ml
  • Høj specificitet– inkluderer proprietær diskriminerende positiv kontrol for at skelne ægte positiv fra enhver potentiel krydskontamineringspositiv
  • Enestående støtte– en dedikeret projektleder til hyppig projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 prøve
Varighed 3 uger
Produkttype Assay Service
Produktlinje Anvendt Biosystems , QuantStudio
Felt Kun brug til forskning
Målgruppe Cellelinjeudviklere
Arter Alle