Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mycoplasma bouillonbase (dehydreret)
Artikelnummer. 10433423
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10433423 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10433423 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0403B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Isoler og dyrk mycoplasmaer fra kliniske prøver med dette medium.
Isoler og dyrk mycoplasmaer fra kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Bouillonbase (dehydreret), når de suppleres med Supplement- G Selektivt Supplement SR0059. Mycoplasma bouillonbase supplerer Mycoplasma Agar Base CM0401.
Mycoplasma er en mollicute slægt af bakterier, der mangler en cellevæg omkring deres cellemembraner. Denne egenskab gør dem naturligt resistente over for mange almindelige antibiotika såsom penicillin eller andre beta-lactam-antibiotika, der målretter cellevægssyntese. De kan være parasitære eller saprotrofe. De er hovedsageligt parasitter på overfladen af menneskelige og dyreepitelceller.
Mycoplasma Broth Base er formuleret som et basalt medium, der skal beriges med eventuelle tilfredsstillende supplerende faktorer, der anvendes til vækst af mycoplasma.
De fleste stammer af mycoplasmas stimuleres af vækst i et bifasisk medium, hvor et lag af Mycoplasma Bouillon Base dækker et basalt lag af Mycoplasma Agar Base CM0401.
Størstedelen af mycoplasma kræver medier beriget med serum for god vækst. Også antibakterielle midler er nødvendige for at forhindre overvækst af de langsomt voksende mycoplasmaer ved at forurene organismer.
Mycoplasma Supplement-G SR0059 er et generelt supplement, der, når det tilsættes til Mycoplasma Broth Base, giver de nødvendige faktorer for vækst og forhindrer overvækst af langsomtvoksende forurenende organismer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Mycoplasma bouillonbase
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 19,6L medium