Få mere at vide
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100440
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 16432169
Brand: Medchem Express HYB0421S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid-d3
CAS 1185242-90-3
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C17H17D3O6
Farve White
Synonym Mycophenolate-d3
SMIL O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O
Molekylvægt (g/mol) 323.36
Mængde 1 mg
Formel vægt 323.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.