Få mere at vide
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
Beskrivelse
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mycophenolic acid-d3 |
| CAS | 1185242-90-3 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C17H17D3O6 |
| Farve | White |
| Synonym | Mycophenolate-d3 |
| SMIL | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.36 |
| Mængde | 5 mg |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.