Få mere at vide
Mycophenolsyre Carboxybutoxy Ether, TRC
Artikelnummer. 30136313
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136313 100 mg
30010739 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM831555100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931407-27-1
Molekylær formel C22H28O8
Molekylvægt (g/mol) 420.45
Synonym (4E)-6-[4-(4-Carboxybutoxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPAC;
IUPAC navn (E)-6-(4-(4-carboxybutoxy)-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoinsyre
SMIL CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)OCCCCC(=O)O)C/C=C(\C)/CCC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O8/c1-13(8-10-18(25)26)7-9-15-20(28-3)14(2)16-12-30-22(27)19(16)21(15)29-11-5-4-6-17(23)24/h7H,4-6,8-12H2,1-3H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-7+
Formel vægt 420.18
Procent renhed >95%