Få mere at vide
Mycophenolic Acid Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30006834
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30006834 1 mg -
30007823 2.5 mg 2.5mg
30011090 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006834 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8315201MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31528-44-6
Molekylær formel C23 H28 O12
Molekylvægt (g/mol) 496.46
Synonym Mycophenolic Acid β-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[5-[(E)-5-carboxy-3-methylpent-2-enyl]-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-4-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid-beta-D-glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Formel vægt 496.1581
Procent renhed >95%