Få mere at vide
Mycophenolsyre Acyl-Beta-D-glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30137640
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137640 10 mg
30137623 5 mg
18003220 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM83152510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99043-04-6
Molekylær formel C23 H28 O12
Molekylvægt (g/mol) 496.46
Synonym Mycophenolic Acid Acyl-B-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoyl]oxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid acyl-beta-D-glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28O12/c1-9(4-6-11-15(25)14-12(8-33-22(14)31)10(2)19(11)32-3)5-7-13(24)34-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4,16-18,20,23,25-28H,5-8H2,1-3H3,(H,29,30)/b9-4+/t16-,17-,18+,20-,23+/m0/s1
Formel vægt 496.1581
Procent renhed >95%