Få mere at vide
Mycophenolsyre, 98 %
Artikelnummer. 15434399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434399 10 g 10g
15414399 1 g 1g
15424399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61905.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320,341 g/mol
Det bruges som en lille molekyle IMPDH-hæmmer. mycophenolsyre bruges som et immunsuppressivt middel med antivirale og antitumoreffekter. Det hæmmer kraftigt inosinmonophosphatdehydrogenase og hæmmer således de novo GTP-syntese, hvilket fører til nedsat RNA- og DNA-syntese. Det hæmmer også reversibelt proliferation af T- og B-lymfocytter og antistofdannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en lille molekyle IMPDH-hæmmer. mycophenolsyre bruges som et immunsuppressivt middel med antivirale og antitumoreffekter. Det hæmmer kraftigt inosinmonophosphatdehydrogenase og hæmmer således de novo GTP-syntese, hvilket fører til nedsat RNA- og DNA-syntese. Det hæmmer også reversibelt proliferation af T- og B-lymfocytter og antistofdannelse.
Opløselighed Opløseligt
i methanol
ved
50mg/ml Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærkt oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24280-93-1
Molekylær formel C17H20O6
Molekylvægt (g/mol) 320.341
MDL nummer MFCD00036814
InChI nøgle HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonym mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC navn (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-ensyre
SMIL CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid
Smeltepunkt 139 °C til 141 °C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Beilstein 1295848
Merck Index 14,6327
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol ved 50 mg/ml
Formel vægt 320.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver