Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mycophenolsyre, 98%
Artikelnummer. 15562363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15562363 1 g 1g
15572363 5 g 5g
15582363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15562363 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 459380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.91 DKK
    241.65 DKK / 1g
    Spare 26.26 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24280-93-1
Molekylær formel C17H20O6
Molekylvægt (g/mol) 320.34
InChI nøgle HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonym mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC navn (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-ensyre
SMIL CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 320.34
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mycophenolic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.