Få mere at vide
R&D Systems™ Mycophenolic acid
Artikelnummer. 18712604
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18712604 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712604 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1505/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.18 DKK
    1032.15 DKK / 100mg
    Spare 108.03 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inosine monophosphatase dehydrogenase inhibitor
Immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects in vitro and in vivo. Potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. Reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid
CAS 24280-93-1
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C17H20O6
Formel vægt 320.34
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 320.341