Få mere at vide
MedChemExpress Mycophenolic acid
Artikelnummer. 16422169
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422169 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422169 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB0421
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 320.34 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Produkttype Natural Products
Renhed 99.36%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Mycophenolate
Mål Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic
Mængde 1 g