Få mere at vide
Mycophenolic acid 13C17 25 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314017
Skift visning
Mængde:
1.2 mL
Artikelnummer. Mængde
30314017 1.2 mL
1 options
Artikelnummer. 30314017 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15391010AL25
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolic acid (13C17)
CAS 1202866-92-9
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel 13C17 H20 O6
Mængde 1.2 mL
Synonym Mycophenolic acid 13C17
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
SMIL [13CH3]O[13c]1[13c]([13CH3])[13c]2[13CH2]O[13C](=O)[13c]2[13c](O)[13c]1[13CH2]\[13CH]=[13C](/[13CH3])\[13CH2][13CH2][13C](=O)O
IUPAC navn (E)-6-(4-hydroxy-6-(1^{13}C)methoxy-7-(1^{13}C)methyl-3-oxo-1H-isobenzofuran-5-yl)-4-(1^{13}C)methyl-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hex-4-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 337.212
Formel vægt 337.183 g/mol