Få mere at vide
Mycophenolic acid 13C17 25 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mycophenolic acid (13C17) |
| CAS | 1202866-92-9 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | 13C17 H20 O6 |
| Mængde | 1.2 mL |
| Synonym | Mycophenolic acid 13C17 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1 |
| SMIL | [13CH3]O[13c]1[13c]([13CH3])[13c]2[13CH2]O[13C](=O)[13c]2[13c](O)[13c]1[13CH2]\[13CH]=[13C](/[13CH3])\[13CH2][13CH2][13C](=O)O |
| IUPAC navn | (E)-6-(4-hydroxy-6-(1^{13}C)methoxy-7-(1^{13}C)methyl-3-oxo-1H-isobenzofuran-5-yl)-4-(1^{13}C)methyl-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hex-4-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.212 |
| Vis mere |