Få mere at vide
Melford Mycophenolsyre
Artikelnummer. 30018547
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30018547 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30018547 Leverandør Melford Leverandørnr. M930000.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Immunsuppressivt middel.
Immunsuppressivt middel. Undertrykker cylokin-induceret nitrogenoxidproduktion. Bruges til at vælge dyreceller, der udtrykker E. Coli. gen for xanthin guanin phosphoribosyl transferase.
Tekniske data
CAS 24280-93-1
Molekylær formel C17H20O6