Få mere at vide
Mycophenolate Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 30049285
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049285 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049285 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3657.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mycophenolate Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolate Sodium
CAS 37415-62-6
Analyt- eller komponentnavne Mycophenolate Sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 O6 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mycophenolate Sodium, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid sodium salt (1:1), 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, monosodium salt, (4E)- (9CI), 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, monosodium salt, (E)-, EC-MPS, ERL 080, ERL 080A, Femulan, Mycophenolate sodium, Mycophenolic acid monosodium salt, Mycophenolic monosodium salt, Myfortic, Sodium mycophenolate
InChI formel InChI=1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+;
SMIL [Na+].COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
Molekylvægt (g/mol) 342.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 342.1079 g/mol