Få mere at vide
Mycophenolat Mofetil, Mikromol™
Artikelnummer. 18052810
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18052810 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18052810 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1001.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mycophenolat Mofetil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Analyt- eller komponentnavne Mycophenolate Mofetil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H31 N O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mycophenolate Mofetil
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
IUPAC navn 2-morfolin-4-ylethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
Molekylvægt (g/mol) 433.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 433,2101 g/mol