Få mere at vide
Mycophenolatmofetil, LoGiCal
Artikelnummer. 30462901
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462901 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462901 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1001.00
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Analyt- eller komponentnavne Mycophenolate Mofetil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H31 N O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mycophenolate Mofetil
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Løsningstype Fedt
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
IUPAC navn 2-morfolin-4-ylethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 433.49
Mængde 10 mg
Formel vægt 433,2101 g/mol