Få mere at vide
Mycophenolate Mofetil (E/Z mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-morpholin-4-ylethyl 6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| CAS | 1076198-64-5 |
| Molekylær formel | C23 H31 N O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester, (EZ)-Mycophenolate mofetil, 6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl 6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4Z)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 2-morpholin-4-ylethyl 6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.4947 |
| Formel vægt | 433.2101 |