Få mere at vide
Mycophenolatmofetil, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15579583 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15579583 1 g 1g
15589583 5 g 5g
15599583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15579583 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459370010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128794-94-5 | C23H31NO7 | 433.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128794-94-5
Molekylær formel C23H31NO7
Molekylvægt (g/mol) 433.5
InChI nøgle RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Synonym mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
PubChem CID 5281078
ChEBI CHEBI:8764
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethyl-(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
SMIL CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mycophenolate mofetil
Smeltepunkt 95.0°C to 96.0°C
Antændelsesrest 0.1% max
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 433.5
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mycophenolate mofetil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri