Få mere at vide
PEPperCHIP™ Mycobacterium Tuberculosis Antigen Microarray
Beskrivelse
- Microarray indhold: 13 udvalgte antigener af mycobacterium tuberculosis: ESX-1 sekretionsassocieret protein, espB, antigen 85-A, fbpA, ESAT-6-lignende protein, esxB, alanin og prolin-rigt udskilt protein, apa, lipoprotein, lprG, alfa-krystallin, hspX, phosphat-bindende protein, pstS1, secrete-A-X, ES-associeret protein, pstS1, ES sekretionsassocieret protein, espE, immunogent protein, mpt64, enoyl-CoA hydratase, echA3, sandsynlig cutinase, cfp21, celleoverflade lipoprotein, mpt83
- Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 3751 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Tekniske data
| Belægning | PEGMA/PMMA |
| Oversigt | 1 array kopi pr. microarray |
| Mængde | 1 Slide |
| Metode til vedhæftning | Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Farve | Klarhed |
| Regulatorisk status | RUO |
| Stregkode | Individuel stregkode for hvert mikroarray |
| Materiale | Mikroskopisk glas |
| Vis mere |