Få mere at vide
Lonza™ MycoAlert™ PLUS Mycoplasma Detection Kit (100 tests)
Beskrivelse
- Nem analyse: Du skal blot tilføje to reagenser til kultursupernatanten og udføre to luminescensaflæsninger.
- Resultater i< 20 min.
- Nem fortolkning af resultater.
- Detekterer alle almindelige mollicut-kontaminationer (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; undtagen Ureaplasma).
- Velegnet til rørluminometre, pladeluminometre og multifunktionelle læsere.
- Næste generation MycoAlert™ Kit som giver højere lysudbytte, hvilket letter brugen med mindre følsomme pladeluminometre eller multifunktionelle læsere samt test af ubrugte medier, medietilskud eller vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lysegul |
| Indhold og opbevaring | MycoAlert™ PLUS reagens (lyofiliseret), MycoAlert™ PLUS substrat, MycoAlert™ PLUS analysebuffer |
| Til brug med (applikation) | Mycoplasma påvisning |
| pH | 7.5 |
| Mængde | 1 x 10 ml MycoALert PLUS-reagens (lyophiliseret), 1 x 10 ml MycoALert PLUS-substrat (lyophiliseret), 1 x 20 ml MycoALert PLUS Assay Buffer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N-glycylglycine