Få mere at vide
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-detektionssæt
Artikelnummer. 11650261
Skift visning
Mængde:
100 prøver
25 prøver
50 prøver
Pakningsstørrelse:
25 tests
50 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11650261 25 prøver 25 tests
11630271 50 prøver 50 tests
10255393 100 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11650261 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07218
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Opdag mycoplasma i kultur. Mycoalert™ Mycoplasma-detektionssæt er en selektiv biokemisk test, der udnytter aktiviteten af mycoplasmaenzymer, som findes i alle de seks vigtigste mycoplasmacellekulturkontaminanter og langt de fleste af de 180 mycoplasmaarter, men som ikke er til stede i eukaryote celler.
Bekvem& hurtig
  • Tilsæt blot to reagenser til kultursupernatanten
  • Udfør to luminescensaflæsninger
  • Resultater på < 20 min
  • Nem fortolkning af resultater
Universal
  • Detekterer alle almindelige mollicute-kontamineringer (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; undtagen Ureaplasma)
  • Ubetydelig interferens med mediekomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring Mycoalert-reagens: 5 x 600 μ l, Mycoalert-assaybuffer: 1 x 10 ml, Mycoalert-substrat: 5 x 600 μl
2 til 8 °C
Celletype Pattedyrceller
Produkttype Mycoplasma påvisning
Mængde 25 prøver
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 25 Tests
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Consejos de prudencia
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.