Få mere at vide
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-detektionssæt
Artikelnummer. 11630271
Skift visning
Mængde:
100 prøver
25 prøver
50 prøver
Pakningsstørrelse:
25 tests
50 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11630271 50 prøver 50 tests
11650261 25 prøver 25 tests
10255393 100 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11630271 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11845.00 DKK
    8382.32 DKK / 50 tests
    Spare 3462.68 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Opdag mycoplasma i kultur. Mycoalert™ Mycoplasma-detektionssæt er en selektiv biokemisk test, der udnytter aktiviteten af mycoplasmaenzymer, som findes i alle de seks vigtigste mycoplasmacellekulturkontaminanter og langt de fleste af de 180 mycoplasmaarter, men som ikke er til stede i eukaryote celler.
Bekvem& hurtig
  • Tilsæt blot to reagenser til kultursupernatanten
  • Udfør to luminescensaflæsninger
  • Resultater på < 20 min
  • Nem fortolkning af resultater
Universal
  • Detekterer alle almindelige mollicute-kontamineringer (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; undtagen Ureaplasma)
  • Ubetydelig interferens med mediekomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Mycoalert-reagens: 2 x 2,5 ml, Mycoalert-assaybuffer: 1 x 10 ml, Mycoalert-substrat: 2 x 2,5 ml
2 til 8 °C
Celletype Pattedyrceller
Produkttype Mycoplasma påvisning
Mængde 50 prøver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 50 Tests
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis