Få mere at vide
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-detektionssæt
Artikelnummer. 10255393
Skift visning
Mængde:
100 prøver
25 prøver
50 prøver
Pakningsstørrelse:
25 tests
50 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255393 100 prøver -
11650261 25 prøver 25 tests
11630271 50 prøver 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255393 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07318
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Opdag mycoplasma i kultur. Mycoalert™ Mycoplasma-detektionssæt er en selektiv biokemisk test, der udnytter aktiviteten af mycoplasmaenzymer, som findes i alle de seks vigtigste mycoplasmacellekulturkontaminanter og langt de fleste af de 180 mycoplasmaarter, men som ikke er til stede i eukaryote celler.
Bekvem& hurtig
  • Tilsæt blot to reagenser til kultursupernatanten
  • Udfør to luminescensaflæsninger
  • Resultater på < 20 min
  • Nem fortolkning af resultater
Universal
  • Detekterer alle almindelige mollicute-kontamineringer (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; undtagen Ureaplasma)
  • Ubetydelig interferens med mediekomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Mycoalert-reagens: 1 x 10 ml, Mycoalert-assaybuffer: 1 x 20 ml, Mycoalert-substrat: 1 x 10 ml
2 til 8 °C
Celletype Pattedyrceller
Produkttype Mycoplasma påvisning
Mængde 100 prøver