Få mere at vide
Lonza™ MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit (10 tests)
Artikelnummer. 11690251
Skift visning
Mængde:
2 x 600μ L MycoAlert-reagens, 2 x 600μ L MycoAlert-substrat, 1 x 10 mL MycoAlert-analysebuffer
Pakningsstørrelse:
10 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11690251 2 x 600μ L MycoAlert-reagens, 2 x 600μ L MycoAlert-substrat, 1 x 10 mL MycoAlert-analysebuffer 10 tests
1 options
Artikelnummer. 11690251 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4865.00 DKK
    2968.48 DKK / 10 tests
    Spare 1896.52 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Selektiv biokemisk test, der udnytter aktiviteten af mycoplasma-enzymer, der findes i alle seks af de vigtigste mycoplasma-cellekulturkontaminanter og langt de fleste af 180 mycoplasma-arter, men som ikke er til stede i eukaryote celler.
  • Praktisk og hurtig.
  • Tilsæt blot to reagenser til kultursupernatanten.
  • Udfør to luminescensaflæsninger.
  • Resultater på mindre end 20 min.
  • Nem fortolkning af resultater.
  • Detekterer alle almindelige mollicut-kontaminationer (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; undtagen Ureaplasma).
  • Ubetydelig interferens med mediekomponenter.
  • Selektiv biokemisk test, der udnytter aktiviteten af mycoplasma-enzymer, der findes i alle seks af de vigtigste mycoplasma-cellekulturkontaminanter og langt de fleste af 180 mycoplasma-arter, men som ikke er til stede i eukaryote celler.
  • Levedygtigt mycoplasma i en testprøve (cellesupernatant) lyseres, og enzymerne reagerer med MycoAlert™ Substrat, der katalyserer konverteringen af ADP til ATP .
  • De ATP overføres derefter til et lyssignal via luciferase-enzymet i MycoAlert™ Reagens.
  • Ved at måle niveauet af ATP i en prøve både før (læs A) og efter tilsætning af MycoAlert™ Substrat (læs B), et forhold kan opnås, som er indikativt for tilstedeværelse eller fravær af mycoplasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysegul
Indhold og opbevaring MycoAlert-reagens (lyofiliseret), MycoAlert-substrat (lyofiliseret), MycoAlert-analysebuffer
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Mængde 2 x 600μ L MycoAlert-reagens, 2 x 600μ L MycoAlert-substrat, 1 x 10 mL MycoAlert-analysebuffer