Få mere at vide
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma assay kontrolsæt
Artikelnummer. 11680271
Skift visning
Mængde:
10 prøver
Pakningsstørrelse:
10 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11680271 10 prøver 10 tests
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11680271 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. LT07518
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Det anbefales altid at inkludere kontrolsættet for at sikre, at operatøren og alle assayreagenserne fungerer korrekt. Mycoalert™ Mycoplasma Assay Control Set er designet til brug med MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit.
Bekvem& hurtig
  • Tilsæt blot to reagenser til kultursupernatanten
  • Udfør to luminescensaflæsninger
  • Resultater på < 20 min
  • Nem fortolkning af resultater
Universal
  • Detekterer alle almindelige mollicute-kontamineringer (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma og Spiroplasma; undtagen Ureaplasma)
  • Ubetydelig interferens med mediekomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Mycoalert analysekontrol: 1 x 1 ml, Mycoalert assaybuffer: 1 x 2mL 2
til 8 °C
Celletype Pattedyrceller
Produkttype Mycoplasma påvisning
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Mængde 10 prøver
Produktidentifikator
  • MycoAlert Assay Control Set
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.