Beskrivelse
- Detekterer mycoplasma-forurening med en følsomhed så lav som 10 CFU/ml eller 10 fg genomisk DNA
- Effektiv mod en bred vifte af mycoplasma-arter, herunder almindelige som Mycoplasma orale og Mycoplasma hyorhinis, samt mindre almindelige arter
- Adresserer udbredte forureningsudfordringer, som kan resultere i betydelige tab i industrien
- Resistent over for antibiotika, der retter sig mod cellevægsdannelse, såsom penicillin
- Mangel på cellevæg muliggør passage gennem 0,2 μm filtre
- Forekomsten i cellekulturer rapporteret ligger mellem 25% og 80%
- De vigtigste forureningskilder omfatter mennesker, svine- og kvægværter
- Påviser flere arter, herunder Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium og Mycoplasma pneumoniae
- Meget følsom, specifik og hurtig assay målrettet konserverede Mollicutes-genomregioner
- Ingen krydsreaktivitet med bakterielt, svampe- eller pattedyrs-DNA
- Nemt at udføre uden behov for særlig teknisk ekspertise eller laboratorieudstyr
- Positive resultater visualiseret på en immunokromatografisk testenhed på under 5 minutter efter indlæsning
- Anvendelsesnoter fremhæver brugen til enkel, følsom og hurtig detektion af mycoplasma i cellekulturer
- Nøgleanvendelser omfatter mycoplasmadetektion og cellekulturforskning
- Kun forskningsbrug (RUO)
Specifications
Specifications
| Form | Væske |
| Produkttype | Mycoplasma påvisning |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 5 tests |