Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Myko-synlig Mycoplasma hurtigtestkit
Artikelnummer. 30928578 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
24 tests
5 tests
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30928578 24 tests 1 sæt
30928581 5 tests 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30928578 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 093050901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 DKK
    3048.18 DKK / 1 sæt
    Spare 151.82 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Hurtig og nem mycoplasma-detektion til rutinemæssig overvågning af cellekulturer; bred artsdækning og en simpel, udstyrsfri arbejdsgang.
  • Detekterer mycoplasma-forurening med en følsomhed så lav som 10 CFU/ml eller 10 fg genomisk DNA
  • Effektiv mod en bred vifte af mycoplasma-arter, herunder almindelige som Mycoplasma orale og Mycoplasma hyorhinis, samt mindre almindelige arter
  • Adresserer udbredte forureningsudfordringer, som kan resultere i betydelige tab i industrien
  • Resistent over for antibiotika, der retter sig mod cellevægsdannelse, såsom penicillin
  • Mangel på cellevæg muliggør passage gennem 0,2 μm filtre
  • Forekomsten i cellekulturer rapporteret ligger mellem 25% og 80%
  • De vigtigste forureningskilder omfatter mennesker, svine- og kvægværter
  • Påviser flere arter, herunder Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium og Mycoplasma pneumoniae
  • Meget følsom, specifik og hurtig assay målrettet konserverede Mollicutes-genomregioner
  • Ingen krydsreaktivitet med bakterielt, svampe- eller pattedyrs-DNA
  • Nemt at udføre uden behov for særlig teknisk ekspertise eller laboratorieudstyr
  • Positive resultater visualiseret på en immunokromatografisk testenhed på under 5 minutter efter indlæsning
  • Anvendelsesnoter fremhæver brugen til enkel, følsom og hurtig detektion af mycoplasma i cellekulturer
  • Nøgleanvendelser omfatter mycoplasmadetektion og cellekulturforskning
  • Kun forskningsbrug (RUO)
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Mycoplasma påvisning
Sterilitet Ikke steril
Mængde 24 tests