Få mere at vide
MP Biomedicals Myko-synlig Mycoplasma PCR-detektion
Artikelnummer. 31759330 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal prøver:
100 prøver
20 Tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
20 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
31759330 20 Tests 20 tests
31759329 100 prøver 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31759330 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 093051401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Standardiseret og hurtig detektion, gennemfører assay-arbejdsgangen på under 3 timer for effektiv mycoplasmascreening
  • Myco-Visible Mycoplasma PCR Detection Kit giver en meget følsom og specifik metode til at opdage mycoplasma-forurening i cellekulturer.
  • I stand til at identificere et bredt udvalg af mycoplasma-arter såsom
    • Mycoplasma orale
    • Mycoplasma hyorhinis.
  • Sættet leverer resultater på så lidt som 3 timer. Med en detektionsgrænse på 10 CFU/ml sikrer det pålidelig identifikation af forurening på genetisk niveau.
  • Kittet inkluderer:
    • en intern kontrol til at skelne gyldige resultater fra PCR-hæmning
    • En positiv kontrol til verifikation.
  • I overensstemmelse med EP 2.6.7 og JP 17 tilbyder denne PCR-baserede løsning hurtigere og mere effektiv
  • Alternativ til traditionelle dyrkningsmetoder til mycoplasma-testning.
Tekniske data
PCR metode Standard PCR
Reaktionshastighed 120 min.
Antal prøver 20 Tests
Produkttype Mycoplasma påvisning
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning