Få mere at vide
MP Biomedicals™ Myco-Sniff-Valid™ Mycoplasma PCR Detection Kit
Artikelnummer. 16359865 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Artikelnummer. Mængde
16359865 48 prøver
1 options
Artikelnummer. 16359865 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 093050301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00 DKK
    3126.54 DKK / 1 sæt
    Spare 158.46 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Valideret til følsom, specifik og hurtig påvisning af mycoplasma.
  • Meget følsom: Detektionsgrænsen er så lav som 10 CFU/mL
  • Pålidelig: Opfylder European Pharmacopoeia Guidance and Regulation. Denne test er velegnet til produktfrigivelsestest og proceskontrol. Det kan erstatte kultur- og indikatorcelletests
  • Hurtig: Erstatter traditionel dyrkningstest med 3 timers PCR-test
  • Bredt detektionsområde: Detekterer almindelige cellekultur-inficerende arter af mycoplasma og også andre forskellige arter af mycoplasma
  • Nem at bruge: Indeholder færdigblandede komponenter til PCR-reaktionen. Bare tilføj skabelon-DNA eller prøver
  • Meget specifik: Ingen interferens af animalsk eller bakterielt DNA
  • Eksogen intern kontrol: Hjælper med at differentiere falske negativer på grund af PCR-hæmning eller fejlagtige PCR-testikler
  • Prøvekontrol: Verificer nemt effektiviteten af skabelon-gDNA ved at kontrollere amplifikationen af prøvekontrol-DNA'et
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Antibiotisk spektrum Mycoplasma
Produkttype Mycoplasma påvisning
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Mængde 48 prøver