Få mere at vide
MP Biomedicals™ Myco-Sniff™ Mycoplasma PCR Detection Kit
Artikelnummer. 16349865 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
48 prøver
Artikelnummer. Mængde
16349865 48 prøver
1 options
Artikelnummer. 16349865 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 093050201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 DKK
    4019.84 DKK / 1 sæt
    Spare 200.16 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Designet til følsom, specifik og hurtig påvisning af mycoplasma.
  • Meget følsom: Detektionsgrænsen er så lav som 20 CFU/mL
  • Bredt detektionsområde af mycoplasma: Opdag mycoplasma fra over 8 slægter, herunder 209 individuelle arter
  • Forblandet for nem brug: Sættet indeholder alle komponenterne til PCR-reaktionen. Bare tilføj skabelon-DNA eller prøver
  • Meget specifik: Ingen interferens af animalsk eller bakterielt DNA
  • Hurtig: Detektion kan opnås inden for 3 timer
  • Eliminering af krydskontaminering: 8-MOP forhindrer krydskontaminering fra tidligere PCR-produkter
  • Eksogen intern kontrol: Hjælper med at skelne falske negativer på grund af PCR-hæmning eller fejlagtige PCR-tests
  • Prøvekontrol: Verificer nemt effektiviteten af skabelon-gDNA ved at kontrollere amplifikationen af prøvekontrol-DNA'et
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Antibiotisk spektrum Mycoplasma
Produkttype Mycoplasma påvisning
Til brug med (applikation) Mycoplasma påvisning
Mængde 48 prøver