Description
Mycoplasma er en hyppig forurening af cellekulturer. Det er den mindste og den enkleste prokaryote organisme uden cellevægge. Derfor kan den passere gennem 0,22μ m filtrerer nemt. Desuden er de almindelige antibiotika, der retter sig mod cellevæggen, såsom penicillin ellerβ -lactam antibiotika, er ineffektive mod mycoplasmas. Mycoplasma-kontaminering kan i alvorlig grad påvirke cellernes tilstand og forårsage ændringer i genekspression og metaboliske karakteristika, decelereret cellevækst, unormal celledifferentiering og celledød. Det påvirker også i alvorlig grad cellulære funktioner.
MP Biomedicals Myco-Out Mycoplasma Removal Spray er et overfladeaktivt peptid, der er klar til brug, som hurtigt, effektivt og ikke-toksisk kan fjerne mycoplasma fra arbejdsmiljøer som:
- Bænke
- Biosikkerhedsskabe
- Laminar flow skabe
- Celleinkubatorer
- Pipetter
- Tanke til flydende nitrogen
- Dørhåndtag mv.
Det har også en bredspektret antimikrobiel desinfektionseffekt.
Funktioner:
- Nem at bruge: Myco-Out Mycoplasma Removal Spray forenkler fjernelse af Mycoplasma med en brugervenlig, klar-til-brug spray, der eliminerer behovet for kedelige metoder som gasning og alkoholaftørring
- Hurtig og ikke-giftig: Det mycoplasma-specifikke peptid-overfladeaktive stof afledt af Bacillus subtilis virker på kun 5 til 10 minutter uden at skade celler
- Meget effektiv: Effektivitetsundersøgelser bekræfter dets effektivitet til at fjerne Mycoplasma fra overflader som laminar flow kabinetter belagt med Mycoplasma-positiv HeLa cellekultur
- Bredt antimikrobielt spektrum: Det eliminerer Mycoplasma og inaktiverer forskellige mikroorganismer, herunder bakterier, vira og svampesporer
- Sikker at bruge: Produktet er sikkert for brugere og miljøet
Ansøgningsnoter:
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray er et overfladeaktivt peptid, der er klar til brug beregnet til:
- Hurtigt
- Effektivt
- og ikke-toksisk eliminere mycoplasma fra arbejdsmiljøer
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
Specifications
Specifications
| Antibiotisk spektrum | Bredt spektrum |
| Klassifikation | Kemisk defineret |
| Form | Væske |
| Produkttype | Mycoplasma fjernelse |
| Reagenstype | Overfladeaktivt middel |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 1 x 450 ml |
Safety and Handling
- Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, ethanol