Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Artikelnummer. 30130211 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 450 ml
4 x 450 ml
Pakningsstørrelse:
1.8 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30130211 4 x 450 ml 1.8 L
30130212 1 x 450 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30130211 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 093050853X4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 DKK
    2687.73 DKK / 1.8 L
    Spare 137.27 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray er nem at bruge, hurtig og ikke-giftig, yderst effektiv og har et bredt antimikrobielt spektrum, der eliminerer Mycoplasma og inaktiverer forskellige mikroorganismer.
Mycoplasma er en hyppig forurening af cellekulturer. Det er den mindste og den enkleste prokaryote organisme uden cellevægge. Derfor kan den passere gennem 0,22μ m filtrerer nemt. Desuden er de almindelige antibiotika, der retter sig mod cellevæggen, såsom penicillin ellerβ -lactam antibiotika, er ineffektive mod mycoplasmas. Mycoplasma-kontaminering kan i alvorlig grad påvirke cellernes tilstand og forårsage ændringer i genekspression og metaboliske karakteristika, decelereret cellevækst, unormal celledifferentiering og celledød. Det påvirker også i alvorlig grad cellulære funktioner.
MP Biomedicals Myco-Out Mycoplasma Removal Spray er et overfladeaktivt peptid, der er klar til brug, som hurtigt, effektivt og ikke-toksisk kan fjerne mycoplasma fra arbejdsmiljøer som:
  • Bænke
  • Biosikkerhedsskabe
  • Laminar flow skabe
  • Celleinkubatorer
  • Pipetter
  • Tanke til flydende nitrogen
  • Dørhåndtag mv.
Det har også en bredspektret antimikrobiel desinfektionseffekt.
Funktioner:
  • Nem at bruge: Myco-Out Mycoplasma Removal Spray forenkler fjernelse af Mycoplasma med en brugervenlig, klar-til-brug spray, der eliminerer behovet for kedelige metoder som gasning og alkoholaftørring
  • Hurtig og ikke-giftig: Det mycoplasma-specifikke peptid-overfladeaktive stof afledt af Bacillus subtilis virker på kun 5 til 10 minutter uden at skade celler
  • Meget effektiv: Effektivitetsundersøgelser bekræfter dets effektivitet til at fjerne Mycoplasma fra overflader som laminar flow kabinetter belagt med Mycoplasma-positiv HeLa cellekultur
  • Bredt antimikrobielt spektrum: Det eliminerer Mycoplasma og inaktiverer forskellige mikroorganismer, herunder bakterier, vira og svampesporer
  • Sikker at bruge: Produktet er sikkert for brugere og miljøet
Ansøgningsnoter:
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray er et overfladeaktivt peptid, der er klar til brug beregnet til:
  • Hurtigt
  • Effektivt
  • og ikke-toksisk eliminere mycoplasma fra arbejdsmiljøer
Brugserklæring:
Kun forskningsbrug (RUO)
Specifications
Antibiotisk spektrum Bredt spektrum
Klassifikation Kemisk defineret
Form Væske
Produkttype Mycoplasma fjernelse
Reagenstype Overfladeaktivt middel
Sterilitet Ikke steril
Mængde 4 x 450 ml
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, ethanol