Få mere at vide
Myclobutanil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418856
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418856 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2148
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myclobutanil
Fysisk form Solid
CAS 88671-89-0
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H17ClN4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.28 mM)
SMIL N#CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(CCCC)CN2N=CN=C2
Molekylvægt (g/mol) 288.78
Formel vægt 288.78
Procent renhed 99.11%