Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Myclobutanil
Artikelnummer. 17211186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17211186 250 mg 250mg
17201186 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211186 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467142500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 288,78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88671-89-0
Molekylær formel C15H17ClN4
Molekylvægt (g/mol) 288.78
InChI nøgle HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanenitril
SMIL CCCCC(CN1C=NC=N1)(C#N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Myclobutanil
Smeltepunkt 63,0 °C til 68,0 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 288.78