Få mere at vide
Abnova™ MYB Split FISH sonde
Artikelnummer. 16063425
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16063425
Brand: Abnova™ FS0016.200uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genopdeling ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
  • Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
  • Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
  • Identificer genamplifikation, tab og translokation
  • Højt signal til støj-forhold
  • Lav krydsreaktivitet
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke.
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Inkluderer DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL
Produkttype MYB Split FISH sonde
Mængde 200μ L