Få mere at vide
Epredia™ MX35 Premier™ Engangs mikrotomblade med lav profil
Artikelnummer. 12074088 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Mikrotomblad, Premier
Mikrotomblad, Premier Plus
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12074088 Mikrotomblad, Premier Pakke med 50
10687875 Mikrotomblad, Premier Plus Pakke med 50
10454379 Mikrotomblad, Premier Plus Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12074088 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 3051835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 DKK
    603.73 DKK / Pakke med 50
    Spare 681.27 DKK
    53% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Snit hårdt væv og tynde sektioner af høj kvalitet med høj ydeevne med Epredia™ MX35 Premier™ engangs mikrotomblade med lav profil.
  • Skarpere kant med øget holdbarhed for længere klingelevetid
  • Premier Plus klinger giver større holdbarhed, overlegen skarphed for lavere klingefriktion og længere klingelevetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikrotomblad, Premier
Profil Low (Lav)
Til brug med (applikation) Designet til rutinemæssig histologi og er gode til en række forskellige vævstyper, herunder hårdt væv
Engangs Engangsbrug
Skærevinkel 34°
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.24 mm