Få mere at vide
Epredia™ MX35 Premier™ Engangs mikrotomblade med lav profil
Artikelnummer. 10454379 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Mikrotomblad, Premier
Mikrotomblad, Premier Plus
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10454379
Brand: Epredia™ 3052835
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Snit hårdt væv og tynde sektioner af høj kvalitet med høj ydeevne med Epredia™ MX35 Premier™ engangs mikrotomblade med lav profil.
  • Skarpere kant med øget holdbarhed for længere klingelevetid
  • Premier Plus klinger giver større holdbarhed, overlegen skarphed for lavere klingefriktion og længere klingelevetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikrotomblad, Premier Plus
Profil Low (Lav)
Til brug med (applikation) Designet til at være ekstra skarp med en forlænget skærelevetid (fremragende til hårdt væv)
Engangs Engangsbrug
Skærevinkel 34°
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.24 mm