Få mere at vide
IKA™ MX.PVDF prøveblandere
Artikelnummer. 17583636 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
Polyvinylidendifluorid
Artikelnummer. Materiale
17583636 Polyvinylidendifluorid
1 options
Artikelnummer. 17583636 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020103093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
MX.PVDF Sæt med 3 prøveblandere lavet af polyvinylidendifluorid, hver med en forskellig blandingstype.
  • Sæt med 3 prøveblandere lavet af polyvinylidendifluorid, hver med en forskellig blandingstype.
  • Pakken indeholder:
    • T-formet blandechip* 1
    • Y-form blandechip* 1
    • Afbrudt flow blandechip* 1.
    • Alle tre blandespåner er lavet af polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Leveringsomfang
    • T-form blandechip, PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyvinylidendifluorid
Inkluderer T Shape Mixing Chip, Y Shape Mixing Chip, Interrupted Flow Mixing Chip