Få mere at vide
IKA™ MX.PP prøvemixere
Artikelnummer. 17573636 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen (PP)
Artikelnummer. Materiale
17573636 Polypropylen (PP)
1 options
Artikelnummer. 17573636 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020103092
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
MX.PP - Sæt med 3 prøveblandere lavet af polypropylen, hver med en forskellig blandingstype.
  • Sæt med 3 prøveblandere lavet af polypropylen, hver med en forskellig blandingstype.
  • Pakken indeholder:
    • T-formet blandechip* 1
    • Y-form blandechip* 1
    • Afbrudt flow blandechip* 1.
    • Alle tre blandespåner er lavet af polypropylen (PP).
  • Leveringsomfang
    • T-form blandechip, PP
    • Y-form blandechip, PP
    • Afbrudt flow blandechip, PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen (PP)
Inkluderer T Shape Mixing Chip, Y Shape Mixing Chip, Interrupted Flow Mixing Chip