Få mere at vide
A&D Weighing MX-50 fugtanalysator
Product Code. 16651232
Change view
Click to view available options
Volumen:
51 g
Product Code. Volumen
16651232 51 g
1 options
Product Code. 16651232 Supplier A&D Weighing Supplier No. MX50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26150.25 DKK
    24292.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1857.53 DKK
    7% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 13-11-2026
En hurtig, sikker og præcis fugtanalysator med hurtig og ensartet opvarmning, en halogenlampe og innovativ SRA-teknologi.
  • Lige halogenlampe, unikt designet SRA (Secondary Radiation Assist) filter giver kortere måletid, takket være hurtig og ensartet opvarmning.
  • Med SHS (Super Hybrid Sensor) som vægtsensor, er ultra nøjagtig fugtindholdsbestemmelse mulig baseret på høj præcisionsvejning af selv en lille prøve.
  • Det ergonomisk designede pandehåndtag eliminerer uheld ved flytning af en varm prøvebakke.
  • Standardfunktioner inkluderer 5 måletilstande, datahukommelsesfunktion, RS-232C-interface, natriumtartratdihydrat og med et let-at-se, stort VFD-display. GLP Overensstemmende.
  • Den leveres med WinCT-Moisture CD-ROM, prøvepander (x20), pandehåndtag (x2), pincet, ske, testprøve (30 g natriumtartratdihydrat), glasfiberplade, RS-232C-kabel, displaydæksel og støvdæksel.
Specifications
Interface (valgfri) RS-232C
Inkluderer Standardtilstand, Automatisk tilstand, Hurtig tilstand, Timertilstand og Manuel tilstand
Dimensioner (L x B x H) 320 x 215 x 173 mm
Elektriske krav AC 100 V til 120 V (3 A) eller AC 200 V til 240 V (1,5 A), 50/60 Hz, ca. 400 W
Læsbarhed 0.001 g
Display Type Stor VFD
Oversigt Visning af fugtindhold: 0,01 %/0,1 %
Volumen 51 g
Fugtighedsområde < 85%RH
Temperaturområde (metrisk) Tørring: 50 °C til 200 °C
Driftsgrænsetemperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C