Få mere at vide
MV1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491047 50 mg
16445586 100 mg
16427527 5 mg
16404788 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113534
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MV1
CAS 1001600-54-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H44N4O5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.74 mM)
SMIL O=C(OC)[C@H](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)NC([C@H]3N(C([C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O)=O)CCC3)=O
Molekylvægt (g/mol) 576.73
Formel vægt 576.73
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Fysisk form Solid